T1820004
Trapidil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-3-amine, 3-AT, Amitrol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trapidil
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
150-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
chave InChI
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)