Documentos
SMB01377
Sigma-Aldrich
2AB-labeled Dextran Ladder
Sinônimo(s):
2-Aminobenzamide dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
Ensaio
>90% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Condições de expedição
2-8°C
temperatura de armazenamento
−20°C
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.