Documentos Principais
SMB01348
Sigma-Aldrich
Dihydrocortisol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5β-Pregnane-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
364.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
51420000
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](CC3)CC(=O)CC4)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
chave InChI
ACSFOIGNUQUIGE-AIPUTVCKSA-N
Descrição geral
5β-Dihydrocortisol is the product of the enzyme steroid 5-beta-reductase, which catalyzes the reduction of progesterone, androstenedione, 17-alpha-hydroxyprogesterone, testosterone, aldosterone, corticosterone, and cortisol to 5-beta-reduced metabolites. 5β-Dihydrocortisol has shown to potentiate the action of topically applied dexamethasone in raising the intraocular pressure in young rabbits.
Aplicação
Metabolomics research
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A L Southren et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 26(3), 393-395 (1985-03-01)
5 beta-dihydrocortisol potentiates the action of topically applied dexamethasone in raising the intraocular pressure (IOP) in young rabbits. Dexamethasone (0.06%) plus 5 beta-dihydrocortisol (0.1 and 1.0%) elevated the IOP 7-10 mmHg within 18 days of treatment. By contrast, 0.06% dexamethasone