SMB01335
N1-Acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
AFMK, AFMKA, NSC-688263, NSC688263, N-[3-[2-(Formylamino)-5-methoxyphenyl]-3-oxopropyl]acetamide, NSC 688263
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)CCNC(C)=O
InChI
1S/C13H16N2O4/c1-9(17)14-6-5-13(18)11-7-10(19-2)3-4-12(11)15-8-16/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
chave InChI
JYWNYMJKURVPFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.