Documentos Principais
S8379
Sigma-Aldrich
Sodium iodide
≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
NaI
Número CAS:
Peso molecular:
149.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
pf
661 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)