S5263
Sulfanilic acid
≥99.0%
Sinônimo(s):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?