Documentos Principais
S1400000
Estreptomicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Streptomycin sulfate salt
About This Item
Fórmula linear:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
728.69
Beilstein:
3894995
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
streptomycin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
chave InChI
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Streptomycin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A estreptomicina age inibindo a síntese de proteínas em procariotos ao se ligar à proteína S12 da subunidade ribossômica 30S, impedindo assim a transição do complexo de iniciação para o ribossomo que faz o alongamento da cadeia. Isso provoca a codificação errada ou inibe a iniciação.
Modo de resistência: Uma mutação no rpsL, um gene da proteína ribossomal S12, impede a ligação da estreptomicina ao ribossomo. Uma aminoglicosídeo fosfotransferase também inativa a estreptomicina.
Espectro da ação antimicrobiana: A estreptomicina atua contra bactérias gram negativas e gram positivas.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
N0400000
Neomycin sulphate
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Yu Zheng et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(8), 921-933 (2014-09-17)
In prostate cancer metastases to bone, cancer cell-derived cytokines stimulate RANKL expression by cells of the osteoblast lineage, which in turn activates osteoclastic bone resorption. However, it is unclear whether cells of the osteoblast lineage signal back to prostate cancer
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive
Hannes Uchtenhagen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5802-5812 (2014-05-16)
Our knowledge of the binding sites for neutralizing Abs (NAb) that recognize a broad range of HIV-1 strains (bNAb) has substantially increased in recent years. However, gaps remain in our understanding of how to focus B cell responses to vulnerable
Zhigang Liu et al.
Neuro-oncology, 16(6), 787-799 (2014-01-29)
Supratentorial primitive neuroectodermal tumor (sPNET) is a malignant brain tumor with poor prognosis. New model systems that replicate sPNET's molecular subtype(s) and maintain cancer stem cell (CSC) pool are needed. A fresh surgical specimen of a pediatric sPNET was directly