S0930000
Sodium valproate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Valproic acid sodium salt, 2-propylpentanoic acid sodium, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium valproate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium valproate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... ALDH5A1(7915)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente