RTC000089
Ciclo-hexano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601408
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.