Documentos Principais
RTC000085
Supelco
Diisopropyl ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731256
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.07
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
827 °F
Lim. expl.
1-21 %, 100 °F
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.367 (lit.)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9901 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)