Documentos Principais
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
Mw 16.5 kDa
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Exoneração de responsabilidade
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)