RE-TA14-1
Recombinant Tri a 14 (Triticum aestivum allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
10 kDa
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 0.2M L-arginine pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by multi-step HPLC chromatography. Purity >95% by SDS-PAGE
Note:
(1)rTri a 14 has a C-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)