R6006
Remazol Brilliant Violet 5R
Sinônimo(s):
Reactive Violet 5
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(ccc3O)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O15S4.3Na/c1-10(24)21-15-9-13(40(29,30)31)6-11-7-17(41(32,33)34)19(20(26)18(11)15)23-22-14-8-12(2-3-16(14)25)39(27,28)5-4-38-42(35,36)37;;;/h2-3,6-9,25-26H,4-5H2,1H3,(H,21,24)(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3/b23-22+;;;
chave InChI
UBTDYBUJBRAYEZ-DQUNTQLESA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)