Documentos Principais
QC1194
Supelco
Settleable Solids - WP
certified reference material
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 350,00
R$ 350,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 350,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 350,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
jar of 30 mL
fabricante/nome comercial
RTC QCI-253
concentração
(NaCl)
Matriz
NaCl
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3