QC1452
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC QCI-1377
concentração
in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)