Documentos Principais
QC1127
Supelco
pH 7 Buffer
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC QCI-027-7-0.100
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
These products are discontinued but the list below shows products that can be used as replacement.
Obsolete Part NumberRelacement Part Number
QC1127-100ML1990020001
QC1127-250ML1094070500
CQ1127-500ML1094070500
CQ1127-1L1094071000
CQ1127-10L1094399010
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)