Documentos Principais
PHR8946
Supelco
Tocopherol Peak Identification Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H50O2
Peso molecular:
430.71
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)