PHR3857
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1727031
família API
zolmitriptan
embalagem
pkg of 50MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
chave InChI
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)