Documentos Principais
PHR3657
Supelco
Ácido (1S)-(+)-10-canforsulfônico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ácido (+)-cânfora-10-sulfônico (β), Ácido (1S)-cânfora-10-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4S
Número CAS:
Peso molecular:
232.30
Beilstein:
2809675
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1084520
embalagem
pkg of 200MG
pf
196-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)