PHR3539
Methyl Arachidate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl arachidate, Arachidic acid methyl ester, Methyl eicosanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
methyl arachidate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pb
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
pf
45-48 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
chave InChI
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.