PHR3500
Styrene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Styrene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
32 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)