PHR3439
Fosfomycin trometamol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1286322
família API
fosfomycin
embalagem
pkg of 1G
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)[C@H]1O[C@H]1C.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
chave InChI
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)