PHR3347
Sevoflurane Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Sevoflurane EP Impurity B, Hexafluoroisopropyl methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1612572
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 0.5 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
chave InChI
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.