PHR3290
2-furaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Furfural, 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.31 (vs air)
pressão de vapor
13.5 mmHg ( 55 °C)
temperatura de autoignição
599 °F
Lim. expl.
19.3 %
embalagem
pkg of 50 mg
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
pf
−36 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
chave InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.