PHR2596
Parachlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Chlorophenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1496802
pressão de vapor
1 mmHg ( 49.8 °C)
família API
parachlorophenol
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
p.e.
220 °C (lit.)
pf
42-45 °C
densidade
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
chave InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)