PHR2462
Glutathione Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cys-Gly
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
glutathione
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
chave InChI
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)