PHR2355
Betaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Betaine, (Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1065695
família API
betaine
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1000 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3