Documentos Principais
PHR2258
Cimetidine Impurity F
Sinônimo(s):
2-cyano-1,3-bis[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 6.510,00
R$ 6.510,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 6.510,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24S2N8
Peso molecular:
392.55
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 6.510,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)