PHR1775
Ranitidine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ranitidine S-oxide, (N-[2-[[[5-[(DIMETHYLAMINO) METHYL]-2-FURANYL]METHYL] SULFINYL]ETHYL]-N-METHYL-2- NITRO-1,1-ETHENEDIAMINE, N-{2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfinyl}ethyl}-N′-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1598700
família API
ranitidine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
chave InChI
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)