PHR1727
Glimepiride Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic acid methyl ester, Glimepiride Urethane, Methyl ((4-(2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamido)ethyl)phenyl)sulfonyl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1292336
família API
glimepiride
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
chave InChI
UZDRZEOOIXNUTE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?