PHR1489
L-Arabinitol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
L-(−)-Arabitol, L-Arabinitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. A1269000
família API
arabinitol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
101-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Descrição geral
L-Arabinitol is formed as a by-product of L-arabinose during the xylitol production in corn cob hydrolysates.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)