PHR1268
Ethyl vanillin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1267500
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
família API
ethyl vanillin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
74-77 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
chave InChI
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?