Documentos Principais
PHL89336
Protoveratrine A
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.968,00
R$ 5.968,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.968,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H63NO14
Número CAS:
Peso molecular:
793.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.968,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2[C@@H](CN3C[C@@H](C)CC[C@H]3[C@@]2(C)O)[C@@H]4C[C@]56O[C@]7(O)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]7[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]6[C@]14O)OC(=O)[C@@](C)(O)CC
InChI
1S/C41H63NO14/c1-10-20(4)34(46)55-33-28(45)27-23(18-42-17-19(3)12-13-25(42)38(27,9)49)24-16-39-32(40(24,33)50)30(53-22(6)44)29(52-21(5)43)31-36(39,7)15-14-26(41(31,51)56-39)54-35(47)37(8,48)11-2/h19-20,23-33,45,48-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20+,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,36-,37-,38+,39+,40-,41+/m0/s1
chave InChI
HYTGGNIMZXFORS-MGYKWWNKSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)