Documentos Principais
PHL89246
Luteolin 3′,7-di-O-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′,7-diglucuronide
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 7.830,00
R$ 7.830,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 7.830,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H26O18
Número CAS:
Peso molecular:
638.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 7.830,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥80.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)C3=CC(=O)c4c(cc(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)C(=O)O)O3)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-13(9)43-27-21(36)17(32)19(34)23(45-27)25(39)40)12-6-11(30)15-10(29)4-8(5-14(15)42-12)41-26-20(35)16(31)18(33)22(44-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-29,31-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26+,27+/m0/s1
chave InChI
OPANBGHBBMSMQC-MWBUVXCNSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)