Documentos Principais
PHL89174
Chamazulene
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7-Ethyl-1,4-dimethylazulene, Chamazulen, Dimethulene
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 4.981,00
R$ 4.981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 4.981,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Beilstein:
1306577
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
chave InChI
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
137 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)