Documentos Principais
PHL82867
(−)-Sophoranone
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.925,00
R$ 4.925,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.925,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H36O4
Número CAS:
Peso molecular:
460.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.925,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H](CC(=O)c3c1c(c(cc3)O)CC=C(C)C)c2cc(c(c(c2)CC=C(C)C)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C30H36O4/c1-18(2)7-10-21-15-23(16-22(29(21)33)11-8-19(3)4)28-17-27(32)25-13-14-26(31)24(30(25)34-28)12-9-20(5)6/h7-9,13-16,28,31,33H,10-12,17H2,1-6H3/t28-/m0/s1
chave InChI
IORSRBKNYXPSDO-NDEPHWFRSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)