Documentos Principais
PHL82631
Senecionine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.979,00
R$ 3.979,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.979,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
351.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.979,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N]21(=O)[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C[C@H]([C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)CC1
InChI
1S/C18H25NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
chave InChI
PLGBHVNNYDZWGZ-GPUZEBNTSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Nota de análise
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Retrorsine phyproof® Reference Substance
PHL89775
Retrorsine
Lasiocarpine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83220
Lasiocarpine N-oxide
Heliotrine phyproof® Reference Substance
PHL80403
Heliotrine
Lycopsamine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83447
Lycopsamine N-oxide
Trichodesmine phyproof® Reference Substance
PHL83438
Trichodesmine
Retrorsine ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R0382
Retrorsine
F J Van Schalkwyk et al.
Forensic science international, 320, 110680-110680 (2021-01-19)
Senecio coronatus (known as izonkozonko and ubulibazi in Zulu) is commonly used in traditional medicine in South Africa as purification purgative and enemas for infants during weaning. We show for the first time that this species does not contain pyrrolizidine