P0950000
Phenoxyethanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenoxyethanol
fabricante/nome comercial
EDQM
pb
244-246 °C
pf
11-13 °C
densidade
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente