P0405000
Pentamidine diisetionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pentamidine isethionate salt, 1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentane bis(2-hydroxyethanesulfonate salt), 4,4′-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pentamidine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
188-194 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
chave InChI
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)