O0146010
Olsalazine sodium for performance test
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4′-Dihydroxyazobenzene-3,3′-dicarboxylic acid disodium salt, 5,5′-Azobis(salicylic acid, sodium salt), Mordant Yellow 5
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
olsalazine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].N(\N=C2/C=C(C(=O)C=C/2)C(=O)[O-])c1cc(c(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,15,17H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-8-;;
chave InChI
QQWFSVYVHLECFP-XBPUGJBTSA-L
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)