Documentos Principais
NISTRM8599
Henderson molybdenite
NIST® RM 8599
Sinônimo(s):
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MoS2
Número CAS:
Peso molecular:
160.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
densidade
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
chave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)