901867
Molybdenum disulfide ink for spin/spray coating
Sinônimo(s):
MoS2 dispersion, MoS2 ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Resistivity: 75-100 kΩ·cm; Prepared by spin-coating at 1000 rpm/30 s for 1 coat, followed by thermal annealing at 400°C in Ar/H2 for 3 hours
forma
dispersion
composição
Solid Content, 1.5-2.5%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
green
tamanho de partícula
≤0.4 μm
viscosidade
2-4 mPa.s
pb
78 °C (Ethanol)
densidade
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]=S=S
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.