Documentos Principais
NIST8366
EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements
NIST®SRM®
Selecione um tamanho
6 X 100 μL
R$ 11.962,00
R$ 11.962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 X 100 μL
R$ 11.962,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 11.962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Formulário
solution
embalagem
vial of 6 × 100 μL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
qPCR: suitable
aplicação(ões)
genomic analysis
Descrição geral
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)