NIST368
Carbon steel
NIST® SRM® 368, (AISI 1211)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 150 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM368_cert
SRM 368_SDS
Outras notas
Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfur (S), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)