NIST361
Low alloy steel
NIST® SRM® 361, (AISI 4340)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 150 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 361_cert
SRM 361_SDS
Outras notas
Aluminum (Al), Neodymium (Nd), Antimony (Sb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Niobium (Nb), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Carbon (C), Silicon (Si), Cerium (Ce), Silver (Ag), Chromium (Cr), Sulfur (S), Cobalt (Co), Tantalum (Ta), Copper (Cu), Tin (Sn), Lead (Pb), Titanium (Ti), Magnesium (Mg), Tungsten (W), Manganese (Mn), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Bismuth (Bi), Oxygen (O), Gold (Au), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tellurium (Te), Lanthanum (La), Zinc (Zn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)