NIST2160
Low alloy steel
NIST® SRM® 2160, carbon & sulfur only
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 2160_cert
SRM 2160_SDS
Outras notas
Carbon (C), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)