NIST350C
Benzoic acid
NIST® [TM′"SRM"] 350c
Sinônimo(s):
Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Benzoate; carboxybenzene, C6H5COOH, C7H6O2, Dracylic acid, Phenyl carboxylic acid, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
titration: suitable
Descrição geral
SRM 350C_cert
SRM 350C_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Certified mass fraction value is traceable to SI units for mass, current, and time via coulometric assay.
- Details of expiration date, homogeneity, and storage and use instructions are provided on NIST certificate.
- A unit of SRM 350c consists of 30 g of benzoic acid.
Outras notas
Benzoic Acid (C6H5COOH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)