Documentos Principais
NIST2299
Sulfur in gasoline
NIST® SRM® 2299, (reformulated)
Sinônimo(s):
Gasoline
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto NIST2299 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 20 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)