NIST2270
Perdeuterated PAH-II solution in hexane/toluene
NIST® SRM® 2270
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
multi-component solution
Descrição geral
SRM 2270_cert
SRM 2270_SDS
Características e benefícios
- NIST certified concentration values of six perdeuterated PAHs are reported based on the results obtained from the gravimetric preparation of the solution and the analytical results determined by using gas chromatography.
- Information Values for Perdeuterated PAHs are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Outras notas
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)