NIST1949
Frozen Human Prenatal Serum
NIST®SRM®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 14.7456 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Descrição geral
NIST1949_Cert
NIST1949_SDS
Aplicação
Outras notas
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in SDS
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)